Ørepropper, engangs, Laser Lite®
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
3301105 3301106 1013047
111-0137EA 655 NOK
111-0137 111-0138 111-0395
Ørepropper, engangs, Laser Lite®
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
Laser Lite®-ørepropper for optimal komfort ved langvaring bruk.
  • Lysende farger gjør beskyttelsen synlig - og morsom
  • Den selvjusterende skumgummien utvider seg, slik at den passer til praktisk talt alle brukere
  • En profilert T-form gjør det enkelt å sette dem inn og bruke dem
SNR: 35 dB
EN 352-2
Sertifiseringer: EN 352-2
NB: * One size fits all.