Ørepropper, Fusion™
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
1011282 1011281
111-0115EA 1950 NOK
111-0115 111-0084
Ørepropper, Fusion™
Ørepropper Flergangsørepropper
Fusion™-ørepropper gir en kombinasjon av komfort hele dagen og enkel håndtering for overlegen passform.
  • Patentert dobbeltmaterialutforming for enkel håndtering og komfort
  • To størrelser gir optimal passform og sikkerhet
  • Unikt avtakbart snorsystem
SNR: 28 dB
EN 352-2
Sertifiseringer: EN 352-2