Ekstraksjonshylse
Leverandør: Ahlstrom
517-0756EA 6650 NOK
517-0756 517-0757 517-0754 BINZ400038 BINZ400039 BINZ142097 517-0755 BINZ400014 BINZ400015 BINZ400059 BINZ400056 BINZ400013 537-4504 537-4503 537-4506 537-4505 537-4509 BINZ400010 BINZ400054 BINZ400055 BINZ400031 BINZ400053 537-4500 BINZ400051 BINZ400070 537-4502 537-4501 BINZ400007 BINZ400008 BINZ400003 BINZ400001 BINZ400023 BINZ400002 BINZ400024 513-0760 BINZ400065 513-0767 513-0766 BINZ400061 BINZ400062 537-4510 513-0762 513-0761
Ekstraksjonshylse
Ekstraktorer Ekstraksjonshylser
Klasse ET/401, cellulose
Spesielt godt egnet til ekstraksjon av organiske kombinasjoner fra reaksjonsblandinger, mat, naturlige substanser, lakk og binderanalyse i malingsfarger, støv og bestemmelse av tjære i gasser.
Maks. temperatur: 120 °C.
Klasse MK 360, kvartsmikrofiber
Utviklet spesielt for analyse av luftforurensning.
Klasse MG160, glassmikrofiber
Ekstraksjonshylser med høy renhetsgrad, anbefales spesielt for aggressive løsningsmidler. For analytisk registrering av miljøforurensning.
Maks. temperatur: 500 °C
T* indicates is used for Tecator machines