Ekstraktor, Soxhlet
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05360025 05360031 05360037 05360043 05360046 05360049 05360058 05360070 05365025 05365031 05365037 05365043 05365049 05395125 05395131 05395137 05395143 05395149 05395158 05395170 05360052 05395146 05395152 05365046
533-2131EA 4175 NOK
533-2131 533-2132 533-2133 533-2134 533-2135 533-2136 533-2138 533-2139 533-0039 533-0040 533-0041 533-0042 533-0043 533-2141 533-2142 533-2143 533-2144 533-2146 533-2148 537-1000 533-2137 533-2145 533-2147 537-0030
Ekstraktor, Soxhlet
Ekstraktorer Soxhlet- og Soxhlet-typeuttrekkere
DURAN®, borosilicate glass. For extraction from solids with solvents.
Løsningsmidlet resirkuleres kontinuerlig og destilleres fra den ekstraherte prøven før det kommer i kontakt med det faste stoffet igjen. Ekstraktet konsentreres i destillasjonskolben. Metoden gir effektiv separering med relativt små mengder ekstraksjonsløsningsmidler.
Leveringsinformasjon: Det komplette apparatet omfatter en rundkolbe, en ekstraktor med NS 29/32 kjerne og en kjøler med GL 14-gjenge. Alle delene er tilgjengelig separat.