Ansiktsskjermer, Clearways
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
1002360 1002353 1002354 1002359 1002369 1002366
111-1253EA 315 NOK
111-1253 111-1254 111-3550 111-1359 111-1361 111-1360
Ansiktsskjermer, Clearways
Ansiktsskjermer
Denne kombinasjonen gir både styrke og holdbarhet. Visirene er egnet for ulike typer bruksområder.
  • Lightweight - comfortable enough to wear all day
  • Integral visor fitting ensures extra protection against chemical seepage
  • Economical replaceable visor available in acetate or PC (PC: High impact; acetate: Chemical resistant)
Visir: 160 g
Vekt: 200 mm
EN 166
Sertifiseringer: EN 166
Bestillingsinformasjon: Visor, brow guard, and chin guard must be ordered separately. See Accessories tab for full component listings. Holder must also be orderedMore Product Information