Ansiktsskjermer, Relrsi/Relpsi
Leverandør: Bollé Safety
RELRSI RELPSI
111-0334EA 810 NOK
111-0334 111-1012
Ansiktsskjermer, Relrsi/Relpsi
Ansiktsskjermer
Protective face shield equipped with adjustable headgear to ensure that the visor remains securely in place.
  • Panoramisk sikt
  • Svært motstandsdyktig oppvippbar ansiktsskjerm, montert i gul PP
  • Skjermen er laget av 1,5 mm tykt duggbestandig acetat eller fra 1,0 mm tykk PC
  • Ansiktsskjerm av acetat gir beskyttelse mot lysbuer ved kortslutning
Vekt: 200 g
EN 166, EN 170 (Acetate face shield only)
Sertifiseringer: EN 166, EN 170 (bare ansiktsskjerm av acetat).