Ansiktsskjerm
Leverandør: UVEX
9705.014 9706.514
111-0221EA 1225 NOK
111-0221 111-0222
Ansiktsskjerm
Ansiktsskjermer
Lett ansiktsskjerm laget av slitesterk plast med nakkestøtte og 1 mm tykk acetat-skjerm.
  • Med integrert pannebeskyttelse
  • Bånd med sperrehake som gjør det mulig med enkel og pålitelig tilpasning til enhver hodestørrelse
  • Oppvippingsmekanismen gjør at skjermen kan settes i en hvilken som helst stilling
EN 166
Sertifiseringer: EN 166, EN 170