Filtre for positivt trykk, AcroCap™, Supor®
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4480 4482
515-0009EA 2350 NOK
515-0009 515-0011
Filtre for positivt trykk, AcroCap™, Supor®
Filter Flasketoppfilter
Filtermedia: Supor® (hydrofilt polyetersulfon), hus: akryl, luftehull: 0,2 µm PTFE. Filtrering med positivt trykk av vannholdige laboratorieløsninger. Til sterilisering eller klaring av opptil tre liter serumfrie celle- og vevskulturmedier, medietilsetningsstoffer og andre vannholdige løsninger. Ideelt til sterilisering av løsninger som har en tendens til å skumme ved filtrering i vakuum.
  • Innebygd, hydrofobt luftehull hindrer innestenging av luft
  • Reduser mykoplasmamengden ved hjelp av en membran med porestørrelse 0,1 µm
  • Sterilisert med gammabestråling for å eliminere faren for cytotoksiske rester
Vanngjennomstrømning ved 1 bar: 0,1 µm: 90 ml/min, 0,2 µm: 220 ml/min, 0,45 µm: 500 ml/min.
Inngang/utgang: 6,4 mm slangemothake, indre rør passer til hann-luer, avtakbar påfyllingsklokke festet på utgang.
Maks. trykk: 2,1 bar.
Maks. temperatur: 55 °C.
Alle produktene leveres med én filterholder per pakning.