Luftprøvetakerkassetter
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4338 4376 4339-N
515-0007EA 4850 NOK
515-0007 516-7620 515-0008
Luftprøvetakerkassetter
Filter Kassettfilter
Membran: 0,8 µm GN-4 Metricel® (blandede celluloseestere) med støttepute av cellulose.
  • Leakproof and tamperproof
Filterstørrelse: 25 mm
- Hus: karbonfylt PP
- For innsamling av luftforurensinger som for eksempel silika, metall og støv
- Total Ø×L: 28×79 mm
Filterstørrelse: 37 mm
- Hus: SAN (styrenakrylnitril)
- For innsamling av luftforurensinger som, for eksempel irritasjonsstøv, silika, aerosoler og luftbårne partikler
- Total Ø×L: 2-delers: 42×28 mm, 3-delers: 42×38 mm
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Filter str 37 mm 25 mm 37 mm
Environmentally Preferable
Filtreringsområde 9,1 cm² 3,85 cm² 9,1 cm²
Inngangs-/utgangskobling forbindelser Luer-taper (female), 4,2 cm (121/32")
Driftstemperatur Max. 60 °C Max. 60 °C Max. 60 °C
Effektiv filtrerinsområde 9,1 cm²