Vakuumfiltreringsenheter
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
150-0020 150-0045 151-4020 151-4045 153-0020 153-0045 154-0020 154-0045 163-0020 164-0020
734-5012EA 1064.63 NOK
734-5012 734-5013 734-5014 734-5015 734-5016 734-5017 734-5018 734-5019 513-1631 513-1641
Vakuumfiltreringsenheter
Filter Flasketoppfilter
Nylonmembran, PS-hus. For spesielle bruksområder. Inneholder ingen fuktemidler og har svært lavt innhold av ekstraherbare stoffer og utmerket resistens mot alkoholer.
  • Gradert trakt og mottakskolbe
  • Slangeadapter for hurtigfrakobling
  • Med lokk
*trakt: 1000 ml, samleflaske: 500 ml