Vakuumfiltreringsenheter
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
121-0020 121-0045 125-0020 125-0045 125-0080 126-0020 126-0045 126-0080 127-0020 127-0045 127-0080 450-0045 450-0080 450-0020
734-5001EA 783.15 NOK
734-5001 734-5002 734-5003 734-5004 734-5005 734-5006 734-5007 734-5008 734-5009 734-5010 734-5011 734-5083 734-5084 734-5082
Vakuumfiltreringsenheter
Filter Flasketoppfilter
Cellulosenitratmembran uten Triton X, PS-hus. Sterile engangsfiltre for sterilisering,rensing og forfiltrering av buffere, kulturmedier og vannholdige løsninger. Membran med svært gode våtegenskaper og svært raske gjennomstrømningshastigheter for vannholdige løsninger.
  • Gradert trakt og mottakskolbe
  • Slangeadapter for hurtigfrakobling Med lokk
* leveres med 12 glassfiberforfiltre per eske
** trakt: 500 ml, mottaker: 1000 ml
*** lav profil
*** low profile