Filtertrakthoder, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
247202407 247205001 247209003 247212408 247215002 247219004
511-5110EA 485 NOK
511-5110 511-5120 511-5130 511-5117 511-5127 511-5137
Filtertrakthoder, DURAN®
Trakter Filtreringstrakter Filtertrakter
Filterhode i DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar, PP-trakt og to fluorbehandlede forseglingsringer i gummi.
  • Enkelt utskiftbare plater
  • Sikker og enkel fjerning av det filtrerte materialet
  • Platene er enkle å rengjøre på begge sider
Silplate 511-5126 (48 mm Ø) egner seg som holder for papirfilter- eller membranstøtte på 250 ml-modellen.
Bestillingsinformasjon: Gjenget filterhode med trakt og to pakninger, uten filterplate.