Vakuum manifold, for filtrering, Combisart®
Leverandør: Sartorius
16840 16841
516-7030EA 3325 NOK
516-7030 611-1247
Vakuum manifold, for filtrering, Combisart®
Manifold
Med Combisart®-systemet kan du velge den optimale utrustning og akkurat det tilbehøret du trenger til kvalitetssikringsarbeidet. Det er modulært oppbygd og har pålitelig standardtilbehør som gjør valget enklere for deg.
Kjernen i systemet er en manifold i rustfritt stål, lagd for å passe alle typer filterholdere og trakter, for eksempel:
- Bruksklare BioSart® 100-monitorer og BioSart® 250-trakter
- Trakter av rustfritt stål som kan flammesteriliseres og brukes til kolonitelling
Filterholdere av polykarbonat og glassfiber som kan autoklaveres
Leveringsinformasjon: Manifold medMore Product Information