Skivefilterholdere på stativ
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
11872 11873
516-7504EA 98725 NOK
516-7504 516-7505
Skivefilterholdere på stativ
Filterholdere
Diskfilterholdere anbefalt for filtrering av produkter som aggressive kjemikalier, laboratorieløsningsmidler, cellekulturmedier, oftalmologiske, farmasøytiske midler, vitaminer, prosessvann, antibiotika og fotoresists (gasser og væsker).
  • Design optimaliserer bruken av filterområdet med 15 % mer enn de mest konkurrerende enhetene, noe som gir høyere strømningshastigheter og forlenger levetiden
  • Sanitærkoblinger, enkle å bruke og egnet for farmasøytiske applikasjoner
Rustfritt stål 316 med Viton O-ring.
For membran Ø: 142 mm (127 mm for forfilter brukt med sluttfilter).
For membran Ø: 293 mm (265 mm for forfilter brukt med sluttfilter).