Kvantitativt filterpapir
Leverandør: Sartorius
FT-3-102-070 FT-3-104-185 FT-3-127-110 FT-3-127-070 FT-2-101580580 FT-2-102580580 FT-2-103580580 FT-2-127580580 FT-3-101-090 FT-3-101-150 FT-3-103-090 FT-3-103-110 FT-3-104-055 FT-3-104-070 FT-3-105-125
515-1162EA 345 NOK
515-1162 515-1208 516-7044 516-7042 SARTFT-2-101580580 SARTFT-2-102580580 SARTFT-2-103580580 SARTFT-2-127580580 515-1143 515-1146 515-1183 515-1184 515-1202 515-1203 515-1226
Kvantitativt filterpapir
Filter Filterpapir Kvantitativt filterpapir
Disse filterpapirene lages av raffinert papirmasse og fiber med mer enn 98% alfacellulose. De er garantert uten syrerester og har et ekstremt lavt askeinnhold. Resultatet er at disse filtrene er så å si askefrie. Alle de askeløse Sartorius-filterpapirene har høy våtstyrke og høy renhet og egner seg derfor spesielt godt for kvantitativ analyse, Büchner-trakter, trykk- eller vakuumfiltrering.
388: “Svart prikk” Til grovklumpete og voluminøse bunnfall, spesielt jern-, aluminiums- og kromhydroksider, kobber-, vismut- og jernsulfider, diverse organiske, fargede metallbunnfall, sure og svaktMore Product Information