Pallflex®-filtre
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7194 7200 7201 7204 7205 7217 7219 7223 7224 7203 7221 7222 7202 XQ250ETDS0150 7202D
516-7985EA 825 NOK
516-7985 516-7991 516-7992 516-7995 516-7996 516-8008 513-0034 516-8014 516-8015 513-0029 513-0035 516-8013 513-0028 PALLXQ250ETDS0150 PALL7202D
Pallflex®-filtre
Filter Glassfiberfilter
Allsidige filtre som passer perfekt til mange forskjellige typer luftovervåkning.
  • Kan brukes ved høye temperaturer
  • Perfekte for testing av dieselutslipp og andre typer utslipp i henhold til miljøforskrifter
Tissuquartz™: Ren kvarts, ikke noe bindemiddel. Aerosolretensjon: 99,9%
Fiberfilm™: Varmebestandige borsilikatglassfibre som er belagt med fluorkarbon (TFE) Aerosolretensjon: 96,4%
Emfab™: Mikrofibre av borsilikatglass som er forsterket med en vevd glassduk og bundet med PTFE. Aerosolretensjon: 99,95%
* ikke varmebehandlet