Filterkapsler med Versapor®-membran
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12123 12131 12168
516-7521EA 2200 NOK
516-7521 516-7523 514-4093
Filterkapsler med Versapor®-membran
Filter Membranfilterkapsler
Filtermedium: Versapor® akrylkopolymer, hus: PC. Til forfiltrering av væsker med mye partikler (som serum) før sterilfiltrering og til ikke-kritisk avsluttende filtrering.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Type Versaflow™
Environmentally Preferable
Vanngjennomstrømning 11,42 l/min (0,5 bar) 11,42 l/min (0,5 bar)
Maks. temp omgivelser 88 °C (2,1 bar) 88 °C (2,1 bar)
Maks. trykk 3,4 bar 3,4 bar