Prøvetakingsfilterkapsler for grunnvann, GWV
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12020 12179 12180
516-7508EA 8250 NOK
516-7508 516-7533 516-7534
Prøvetakingsfilterkapsler for grunnvann, GWV
Filter Membranfilterkapsler
Filterkapsler for klargjøring av grunnvannsprøver for analyse av oppløste metaller. 42-metallers analysesertifikat er trykt på alle pakkene.
  • Oppfyller amerikanske filtreringskrav fra EPA. for 0,45 µm-filtrering
  • Reduserer behovet for hyppig bytting av filtre ved filtrering av slam og partikkelmettet grunnvann og sikrer rask filtrering
  • GWV-filtrene har fem ganger så stort filtreringsområde som vanlige 142 mm filtre
GWV-membran (akrylkopolymer på et ikke-vevd underlag) i polypropylenhus.