Membranfilter, med rutenett
Leverandør: Sartorius
512-5035EA 2900 NOK
512-5035 515-0240 512-5075 512-5034 512-5071 512-5072 512-5073 512-5074 515-0195 515-0194 515-0230 515-0196 515-0232 515-0199 611-0685 611-0684 515-0236 611-0681 515-0238 515-0237 515-0239 515-0191 515-0190 515-0193 512-5081 515-0184 611-0679 512-5014 515-0183 515-0185 512-5016 514-0575 515-0221 514-0576 512-5010 512-5054 515-0220 512-5011 515-0223 515-0222 512-5012 514-7009 515-0224 514-7008 515-0227 514-7006 515-0226 514-7005 512-5017 512-5018 515-0228 514-7003 514-7001 512-5051 512-5052 512-5024 512-5027 515-0212 512-5023 611-1156 515-0214 611-1155 515-0213 515-0216 515-0215 515-0217 515-0219 SART11406-82-K
Membranfilter, med rutenett
Filter Membranfilter
Membraner med en porestørrelser på 0,45 µm. Testet og introdusert i henhold til ISO 7704.