Cellekulturflaske, Corning® Primaria™
Leverandør: Corning
353824 353810
734-0076EA 6150 NOK
734-0076 734-0074
Cellekulturflaske, Corning® Primaria™
Kolber Celledyrkningsflasker
PS, vevskulturbehandlede, sterile, ikke-pyrogene.
  • Unik, nitrogenholdig vevskulturbehandlet overflate forbedrer adhesjonen, spredningen og veksten av mange primærceller og cellelinjer
  • Kork med filter har en 0,2 µm hydrofob membran
  • Optisk klar. Ingen spesielle krav til oppbevaring
  • Praktisk medisinsk 'peel-open'-pakning
The complex surface on Corning® Primaria™ products is homogeneous and stable and is used to improve attachment and differentiation of a variety of cell types. The surface chemistry of Corning® Primaria™ products is confirmed by ElectronMore Product Information