Erlenmeyerkolbe, vid hals, med skrulokk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4106-0125 4106-0250
214-7262EA 2125 NOK
214-7262 214-7263
Erlenmeyerkolbe, vid hals, med skrulokk, Nalgene®
Kolber Erlenmeyerkolber
FEP, naturfarget, med ETFE-skrulokk.
  • Svært god kjemisk resistens
  • Temperaturbestandig fra –270 til +205 °C (kolber) og fra –100 til +150 °C (lokk)
  • Autoklaverbar og tåler gjentatt sterilisering med alle kjemiske metoder
Uknuselig, nesten gjennomsiktig, ikke-kontaminerende og resistent mot nesten alle kjemikalier. Velegnet for alle organiske løsemidler og sterke oksiderende midler. Kan kokes i salpetersyre sporelementarbeid.