Erlenmeyerkolbe, vid hals, med skrulokk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4108-0125 4108-0250 4108-0500
214-7202EA 1575 NOK
214-7202 214-7203 214-7204
Erlenmeyerkolbe, vid hals, med skrulokk, Nalgene®
Kolber Erlenmeyerkolber
PC, gjennomsiktig med PP-skrulokk.
  • Solide, mye sikrere enn glasskolber for bruk i ristemaskiner
  • Kolber og lokk kan autoklaveres. Men gjentatt autoklavering kan svekke både flaskenes mekaniske styrke og den synlige klarheten
  • Skrulokkene har ingen ekstra pakning
Ypperlig for preparering og oppbevaring av næringsmedier og for mange dyrkingsprosedyrer.