Erlenmeyerkolbe, vid hals, med skrulokk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 1875 NOK
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Erlenmeyerkolbe, vid hals, med skrulokk, Nalgene®
Kolber Erlenmeyerkolber
PMP (TPX), glassklar med PP-skrulokk.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 150 °C (opp til 170 °C over korte perioder), autoklaverbar
  • God mikrobølgepermeabilitet
Ideell for titrering og for preparering og oppbevaring av næringsmedier.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement