Erlenmeyer-kolber, inntrykte, for engangsbruk, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4113-0250 4113-0500 4113-2000 4113-0125 4113-1000
214-0140EA 2550 NOK
214-0140 214-0141 214-0142 214-1927 214-1928
Erlenmeyer-kolber, inntrykte, for engangsbruk, med skrukork, Nalgene®
Kolber Erlenmeyerkolber
PETG, transparente, med HDPE-skrukork.
  • Det utslippssikre HDPE-skrulokket kan åpnes delvis for ventilering med en kvart omdreining
  • Pakket enkeltvis for enkel oppbevaring og håndtering
  • Redusert fare for krysskontaminering
Sterile inntrykte Erlenmeyer-engangskolber reduserer faren for krysskontaminering. Ideelle for risteapparater og suspensjonskulturer, og for oppretting og oppbevaring av medier. Opphøyde graderinger for omtrentlig avlesing av innholdet.