Erlenmeyerkolbe, engangs, med skrulokk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 3250 NOK
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Erlenmeyerkolbe, engangs, med skrulokk, Nalgene®
Kolber Erlenmeyerkolber
PETG, glassklar, med HDPE-skrulokk og flat bunn.
  • Det utslippssikre HDPE-skrulokket kan åpnes delvis for ventilering med en kvart omdreining
  • Pakket enkeltvis for enkel oppbevaring og håndtering
  • Redusert fare for krysskontaminering
Sterile Erlenmeyer-kolber for engangsbruk. Sterile engangskolber reduserer faren for krysskontaminering. Ideelle for risteapparater og suspensjonskulturer, og for oppretting og oppbevaring av medier. Opphøyde graderinger for omtrentlig avlesing av innholdet.