Erlenmeyerkolbe, smal hals, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 2375 NOK
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Erlenmeyerkolbe, smal hals, Nalgene®
Kolber Erlenmeyerkolber
PPCO, gjennomsiktig eller PC, transparent.
  • Mye sikrere enn glasskolber ved bruk på risteapparater
  • Autoklaverbar. Gjentatt autoklavering av PC-kolber kan etter hvert svekke deres mekaniske styrke
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Kolber laget av PPCO med permanente graderinger, velegnet for generell laboratoriebruk. Det er enkelt å lese av nivået på det flytende innholdet. Kolber som er laget av PC er spesielt utformet til å oppretting og oppbevaring av næringsmedier, og for mange dyrkingsprosedyrer. Det flytende nivået kan avleses svært enkelt og nøyaktig.