Erlenmeyer flasks with thread, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
218033653 218035457 218034452 218032451
214-0190EA 700 NOK
214-0190 201-0376 214-0457 214-0456
Erlenmeyer flasks with thread, DURAN®
Kolber Erlenmeyerkolber
DURAN®, Borsilikatglass, 3.3, klart med rød PBT-skrukork.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Volumgraderinger og skrivefelt. En PTFE-belagt forsegling som er integrert i lokket, garanterer at kolbene er fullstendig lekkasjesikre.
Med påtrykt sporingskode (batch-merking).