Erlenmeyerkolbe, bafflet, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4110-0250 4110-0500 4110-1000 4110-2000
710-4101EA 1475 NOK
710-4101 710-4102 710-4103 710-4104
Erlenmeyerkolbe, bafflet, Nalgene®
Kolber Erlenmeyerkolber
PC, gjennomsiktig.
  • Varmebestandig fra −135 til +135 °C
  • Splintsikker med høy mekanisk styrke
  • God kjemikaliebestandighet, men er ikke egnet for løsemidler, sterke syrer eller alkaliske løsninger
Med fire innbuktninger i bunnflaten. Sikrer utmerket blanding av væsker eller mikrobiologiske kulturer. Vekstratene for E. coli og S. cerevisiae kan sammenlignes med vekstratene for glasskolber. Kolbene på 500 og 1000 ml har en rett hals som passer for preparatrørshetter på 38 mm av rustfritt stål eller plast.