Erlenmeyerkolbe, med skrulokk
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03025137 03025149 03025158 03025170
214-1206EA 655 NOK
214-1206 214-1210 214-1214 214-1216
Erlenmeyerkolbe, med skrulokk
Kolber Erlenmeyerkolber
DURAN®, borsilikatglass 3.3, med DIN-gjenge og rødt PBT-lokk.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volumgraderinger og skrivefelt. Skrulokk med PTFE-belagt pakning.