Erlenmeyerkolber, med normalslip
Leverandør: KARTELL
1460 1461 1462 1463 1464 1465
214-0132EA 115 NOK
214-0132 214-0133 214-0134 214-0135 214-0136 214-0175
Erlenmeyerkolber, med normalslip
Kolber Erlenmeyerkolber
PP, gjennomsiktig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 121 °C (i 20 minutter), langvarig bruk ved 100 °C
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Med støpte graderinger. Autoklaverbar Leveres uten propper.