Erlenmeyer-kolber, gradert med SVL skrukork
Leverandør: SciLabware
1137/02M 1137/03D 1137/06M 1137/08D 1137/10M 1137/13M 1137/14M 1137/12M 1137/18M
214-0065EA 410 NOK
214-0065 214-0066 214-0067 214-0068 214-0069 214-0231 214-0232 BIBB1137/12M BIBB1137/18M
Erlenmeyer-kolber, gradert med SVL skrukork
Kolber Erlenmeyerkolber
PYREX®, borosilikatglass, klart, med sorte fenoliske skrukorker med PTFE-belagt foring.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon, noe som gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Hvite graderinger og hvitt merkeområde.