Skrulokk, med ventilasjon, for engangs Erlenmeyerkolber, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 615 NOK
214-1929 214-1930
Skrulokk, med ventilasjon, for engangs Erlenmeyerkolber, Nalgene®
Lokk Flaskelokk
HDPE, blå med PTFE-membran.
  • Steril emballasje, hvert enkelt lokk er pakket i sin egen varmeforseglede poly-pose
  • Hydrofob 0,2 µm PTFE-membran er varme-sveiset for effektiv forsegling
  • Egner seg bare til bruk sammen med Nalgene® sterile Erlenmeyerkolber for engangsbruk
Ventilerte lokk sikrer steril utskifting av gasser for cellekulturer i suspensjon.