Kulturflaske, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
214512405 214513907 214514406 214515402 214516604 214517309 217732403 217733905 217734404 217735409
391-0522EA 440 NOK
391-0522 391-0524 391-0526 391-0528 391-0530 391-0532 391-0542 391-0544 391-0546 391-0548
Kulturflaske, DURAN®
Flasker Cellekulturflasker
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Minimal termisk utvidelse og dermed forholdsvis høy resistens mot temperaturendringer
Med valset kant eller rett hals for preparatrørshette. Merket med volum og med et hvitt etikettfelt.