Fernbach kulturkolber, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
215014307 215116203
391-0330EA 650 NOK
391-0330 391-0320
Fernbach kulturkolber, DURAN®
Kolber Cellekulturkolber
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Med valset kant. Gir den store væskeoverflaten som er nødvendig for dyrkning av mikroorganismer i flytende kulturmedia. Gir raskere vekst gjennom bedre ventilering.