Kulturkolbe, Fernbach, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
710-4100EA 1700 NOK
710-4100
Kulturkolbe, Fernbach, Nalgene®
Kolber Cellekulturkolber
Clear PC.
  • Varmebestandig fra -135 til +135 °C, autoklaverbar
  • Splintsikker med høy mekanisk bestandighet
  • God kjemikaliebestandighet, men er ikke egnet for løsemidler, sterke syrer eller alkaliske løsninger
Gir det store væskeoverflateområdet som er nødvendig for voksende mikroorganismer i væskekulturmedier. Gir raskere vekst ved hjelp av forbedret ventilasjon.