Kulturkolbe, Magna-Flex®, WHEATON®
Leverandør: DWK Life Sciences
356831 356830 356832 356834 356837 356839
734-3001EA 10150 NOK
734-3001 734-3000 734-3002 734-3003 734-3004 734-3005
Kulturkolbe, Magna-Flex®, WHEATON®
Kolber Spinnerflaske
Borsilikatglass.
  • To store sidearmer med skrulokk gir enkel prøvetaking
  • Enheter på 500 ml og mer har sidearmer på 45 mm som kan brukes til lufting, påfylling eller uttømming av medier, innføring av inokuleringsnåler, pH-føler osv
  • Alle kolbene er proporsjonert for å gi et luftromforhold på minst 1:1
  • En avtakbar plugg i rustfritt stål immobiliserer rørevingen under håndtering eller dekantering for å hindre skade på cellene eller mikrobærerne
  • Størrelsene 125 til 1000 ml er gradert i trinn på 50 ml. Størrelsene 3000 til 6000 ml er gradert i