Preparatrørshette, Erlenmeyer-Cap
Leverandør: LUDI
184115393 184115391 184115392
391-0951EA 1250 NOK
391-0951 LUDI184115391 LUDI184115392
Preparatrørshette, Erlenmeyer-Cap
Lokk Flaskelokk
Aluminium, eloksert.
  • Fjær av kromnikkelstål
  • Autoklaverbar