Vacuum filtering flasks, Büchner, with KECK™ assembly set, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
211946854 211947353 211948658 211948855 211949157 212042452 212043654 212044453 212045458 212046351
511-0325EA 2900 NOK
511-0325 511-0326 511-0327 511-0328 511-0329 511-0330 511-0331 511-0332 511-0333 511-0334
Vacuum filtering flasks, Büchner, with KECK™ assembly set, DURAN®
Kolber Filterkolber
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Opp til 2000 ml i Erlenmeyerform,
  • fra 3000 ml i flaskeform
  • Inkludert slangetilkobling med avtakbar slangeolive, mutter og pakning
Til vakuumbruk.
DIN 12476 and ISO 6556 (only erlenmeyer shape)
Sertifiseringer: ISO 6556 (Erlenmeyer shape)
DIN 12475 (bottle shape)