Filterkolbe med slangeoliv, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
DS4101-1000 DS4101-2000
516-0580EA 1225 NOK
516-0580 215-8248
Filterkolbe med slangeoliv, Nalgene®
Kolber Filterkolber
PP, hvit.
  • Slangeoliv på 45° hindrer velting
  • Slangeoliv passer til 6,4 til 9,5 mm indre Ø. slanger
  • Ovalt skrivefelt
  • 215-8248 er gradert
Moulded in one piece to withstand full vacuum to 30-in. Hg.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement