Jodtallskolbe med NS-propp
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03026037 03026049 03026058 03026052 03026070
201-1261EA 315 NOK
201-1261 201-1262 201-1263 201-1038 201-1039
Jodtallskolbe med NS-propp
Kolber Jodflasker
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Volume graduation to allow approximate reading of contents and labelling area.