Kjeldahlkolbe, med NS-slip
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03051937 03052949 03052958 03052964 03051928 03052970
214-0176EA 1275 NOK
214-0176 214-0177 LENZ03052958 214-0178 LENZ03051928 LENZ03052970
Kjeldahlkolbe, med NS-slip
Kolber Kjeldahlkolber
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Med hvitt, matt skrivefelt.
Sertifiseringer: DIN 12360