Roterende fordampningskolber
Leverandør: SciLabware
FD50/4RE FD250/4RE FD500/4RE FD1L/4RE FD2L/4RE FD250/3 FD100/3 FD100/4RE FD500/3 FD1L/3
201-8404EA 650 NOK
201-8404 201-8403 201-8406 201-8401 201-8009 201-8402 531-0741 201-2374 BIBBFD500/3 BIBBFD1L/3
Roterende fordampningskolber
Kolber Kolber, rotasjonsfordamper
PYREX®, borosilikatglass.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Ideell for bruk med rotasjonsfordampere. Stor overflate for rask fordampning. Robust tung veggkonstruksjon for ekstra styrke. Florentinsk form gjør det enkelt å fjerne faste rester.