Ståkolbe, smal eller vid hals, med kant, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
217111708 217112404 217113606 217114405 217115401 217116406 217116809 217117102 217117308 217117608 217118604 217312409 217313602 217314401 217315406 217316308 217316402
214-3105EA 315 NOK
214-3105 214-3110 214-3115 214-3120 214-3125 214-3130 214-3135 214-3140 214-3145 214-0144 214-0145 214-3210 214-3215 214-3220 214-3225 214-0147 214-3230
Ståkolbe, smal eller vid hals, med kant, DURAN®
Kolber Ståkolbe
DURAN®, Borsilikatglass, 3.3, klart.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Med påtrykt angivelse av innholdet og hvit skrivefelt. Kolber med halser som er større enn 65 mm har forsterkede kanter.
*Ikke-ISO-størrelse.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Sertifiseringer: ISO 1773 (smal hals)
DIN EN ISO 24450 (vid hals)