VWR®, Kolber, flat bunn, liten eller stor åpning
Leverandør: VWR Collection
214-1187EA 105 NOK
214-1187 214-1188 214-1189 214-1190 214-1191 214-1192 214-1193 214-1194 214-1195 214-1196
VWR®, Kolber, flat bunn, liten eller stor åpning
Kolber Ståkolbe
Borosilikatglass 3,3, klart.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Minimal varmeekspansjon, gir relativt høy resistens mot temperaturendringer
Med påtrykt angivelse av innholdet og hvit skriveflate.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Sertifiseringer: ISO 1773 (liten åpning)
DIN 12347 (stor åpning)