Roterende fordampningskolber
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03042937 03042949 03042958 03042970 03042973 03042976 03042928 03044037 03044028 03044049 03044058 03044070 03044073 03044076 03041422 03041410 03041413 03041428
201-0324EA 530 NOK
201-0324 201-0325 201-0326 201-0327 201-0328 531-9127 201-0323 531-0832 531-0831 531-0833 531-0834 531-0828 531-0829 531-0830 LENZ03041422 LENZ03041410 LENZ03041413 LENZ03041428
Roterende fordampningskolber
Kolber Kolber, rotasjonsfordamper
DURAN®, borosilikatglass, klart eller plastbelagt.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon, noe som gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
NS 29/32 standard jordfugemuffe, pæreformet, midthals, tykkvegget. Passer for alle standard rotasjonsfordampere; med hvitt merkeområde.