VWR®, Kolber, rund bunn, liten eller stor åpning
Leverandør: VWR Collection
214-1182EA 115 NOK
214-1182 214-1177 214-1178 214-1179 214-1180 214-1181 214-1183 214-1184 214-1185 214-1186
VWR®, Kolber, rund bunn, liten eller stor åpning
Kolber Rundkolbe
Borosilikatglass 3,3, klart.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Minimal termisk utvidelse og dermed forholdsvis høy resistens mot temperaturendringer
Det rimelige alternativet for en rekke bruksområder. Med påtrykt angivelse av innholdet og hvit skriveflate.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Sertifiseringer: ISO 1773 (liten åpning)
DIN 12347 (stor åpning)