Målekolbe, trapesform, klasse A, blå gradering, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
36401 36402 36403 36404 36406 36407 36408
612-5045EA 680 NOK
612-5045 612-5046 612-5047 612-5048 612-5049 612-5050 612-5051
Målekolbe, trapesform, klasse A, blå gradering, BLAUBRAND®
Kolber Målekolber
Borosilikatglass 3.3, med PP-propp.
  • Blå emaljegradering
  • Leveres med batchsertifikat pr forpakning
  • DE-M merking
*Vid hals
Sertifiseringer: DIN EN ISO 1042
Bestillingsinformasjon: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.