Målekolbe, klasse B, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4001-0050 4001-0100 4001-0250 4001-0500 4001-1000
612-3021EA 830 NOK
612-3021 612-3022 612-3024 612-3025 612-3026
Målekolbe, klasse B, Nalgene®
Kolber Målekolber
PMP (TPX®), gjennomsiktig, med PP-skrulokk.
  • Uknuselig. For svært nøyaktig måling.
  • Klar og uavhengig kalibrert
  • Kan autoklaveres når lokket fjernes fra gjengehalsen og det tilsettes litt vann i kolben. Rengjøring med lett alkaliske rengjøringsmidler anbefales opptil +60 °C (nøyaktigheten kan bli påvirket over +60 °C)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Sertifiseringer: ASTM E288 og ISO-standard 384