Målekolbe, klasse A, brun gradering, BLAUBRAND® ETERNA
Leverandør: Brand
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 880 NOK
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Målekolbe, klasse A, brun gradering, BLAUBRAND® ETERNA
Kolber Målekolber
Borosilikatglass 3.3, med PP-propp.
  • Brun emaljegradering
  • Leveres med batchsertifikat pr forpakning
  • DE-M merking
*Vid hals.
Sertifiseringer: DIN EN ISO 1042
Bestillingsinformasjon: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.