Målekolbe, klasse B
Leverandør: Brand
36020 36028 36038 36048 36054 36062 36008
612-4076EA 215 NOK
612-4076 612-4077 612-4078 612-4079 612-4080 612-4081 612-3708
Målekolbe, klasse B
Kolber Målekolber
Gjennomsiktig, PP, med PP-propp.
  • Kalibrert til å inneholde (TC, In):
  • Ringmerke og påskrift i blått
  • Eksponering for temperaturer på opptil +60 °C (autoklavering) forårsaker ikke en permanent overskridelse av feilgrensene Rengjøring opp til maks. +60 °C anbefales for å bevare merker og påskrift
Feilgrenser i henhold til klasse B, DIN EN ISO 1042.
*Vid hals.